Learn More
Benz[a]antraceno-7-metanol-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene-7-methanol-13C |
| CAS | 1391054-65-1 |
| Fórmula molecular | C1813CH14O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-(Hydroxymethyl)benz[a]anthracene-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11,20H,12H2/i12+1 |
| SMILES | O[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]antraceno-7-il(1^{13}C)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 259.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1078 |