Learn More
Benz[a]antraceno-7-clorometano-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene-7-chloromethane-13C |
| CAS | 1391054-60-6 |
| Fórmula molecular | C1813CH13Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Chloromethylbenz[a]anthracene-13C1, NSC 30973-13C1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H13Cl/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2/i12+1 |
| SMILES | Cl[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 7-(cloro(1^{13}C)metil)benzo[a]antraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 277.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0739 |