Learn More
Benz[a]antraceno-7-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene-7-acetonitrile |
| CAS | 63018-69-9 |
| Fórmula molecular | C20H13N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2 |
| SMILES | N#CCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 2-benzo[a]antraceno-7-ilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1048 |