Learn More
Ácido benz[a]antraceno-7-acético-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene-7-acetic Acid-13C2 |
| CAS | 1794781-73-9 |
| Fórmula molecular | C1813C2H14O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O2/c21-20(22)12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2,(H,21,22)/i12+1,20+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-benzo[a]antraceno-7-ilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 288.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1061 |