Learn More
Benz[a]antraceno-7,12-diona, TRC
Código de producto. 18050910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18050910 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 18050910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1979405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 2498-66-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H10 O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
Nombre IUPAC Benzo[A]Antraceno-7,12-Dione
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0681
Porcentaje de pureza >95%