Learn More
Benz[a]antraceno-3-ol, TRC
Código de producto. 30330351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30330351 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB120585100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benz[a]anthracen-3-ol
CAS 4834-35-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H12O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Hydroxybenz[a]anthracene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12O/c19-16-7-8-17-15(10-16)6-5-14-9-12-3-1-2-4-13(12)11-18(14)17/h1-11,19H
SMILES OC1=CC2=CC=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=C2C=C1
Nombre IUPAC benzo[a]antraceno-3-ol
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0888
Porcentaje de pureza >95