Learn More
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462458 2500 g 2500 g
11452458 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15795.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma una suspensión coloidal en agua
Bentonite, sodium form is used as a suspending agent, a gel binder, a filler in ceramics and a catalyst support.Sodium bentonite is widely utilized as a natural sealant in recreational ponds, dairy and sewage lagoons and city landfills. Due to its colloidal property, it is employed in drilling mud for oil and gas wells. Due to its swelling property, it provides a self-sealing low permeability barrier. It combines with polymers and enhances the surface modifications, which are used for rheological or sealing performance in geo-environmental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bentonita, en forma de sodio, se utiliza como agente de suspensión, aglutinante de gel, relleno en cerámica y catalizador de apoyo. La bentonita de sodio se utiliza ampliamente como sellador natural en estanques recreativos, lagunas de lácteos y aguas residuales, y vertederos urbanos. Dada su propiedad coloidal, se emplea en la perforación de barro para la creación de pozos de petróleo y gas. Dada su propiedad de distensión, proporciona una barrera autoselladora de baja permeabilidad. Se combina con polímeros y mejora las modificaciones superficiales que se utilizan para el rendimiento reológico o de sellado en aplicaciones geoambientales.
Solubilidad
Insoluble en agua y forma una solución coloidal.
Notas
Forma una suspensión coloidal en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1302-78-9
Número MDL MFCD00130611
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentonite
Cantidad 2500 g
Información de solubilidad Insoluble in water and forms a colloidal solution.