Descripción
Emulsionante, adsorbente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bentonite |
| CAS | 1302-78-9 |
| Color | Gris |
| Densidad | 2 to 3g/cm3 |
| Fórmula molecular | Al2O3.4SiO2.2H2O |
| Cantidad | 10 kg |
| Sinónimo | Montmorillonite |
| Forma física | Solid |