Descripción
- La bentonita se utiliza como silicato de aluminio (arcilla), emulsionante y adsorbente de proteínas y partículas de virus.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BENTONITE |
| CAS | 1302-78-9 |
| Color | Gris |
| Fórmula molecular | Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O |
| Fórmula lineal | Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O |
| Número MDL | MFCD00130611 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Montmorillonite |
| Forma física | Powder |