Learn More
Bentonite, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672930 500 g Poly Bottle 500 g
15662930 2.5 kg Drum with inliner 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15672930
Marca: Honeywell-Fluka 285234500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
pH 7.0-10.5 (2 %, 20°C)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1302-78-9
Número MDL MFCD00130611
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentonite
Envase Poly Bottle
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport