Learn More
Bentonita, lixiviada con ácido, Thermo Scientific™
Código de producto. 17322511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17322511 100 g 100 g
17302511 1 kg 1 Kg
17312511 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17322511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 471231000
 Artículo restringido
En stock
CAS 70131-50-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentonita
Acidez 0.03 mg/KOH/g (Free Acidity)
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Ácido valorable ≤ 0.1 mg/KOH/g (Free Acidity)
Forma física Gránulos