Learn More
MedChemExpress Bentiromide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.69% |
| CAS | 37106-97-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 404.42 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (618.17 mM) |