Learn More
Benthiavalicarb Isopropilo, TRC
Código de producto. 17970955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970955 100 mg 100 miligramos
17903455 25 mg 25 miligramos
17941975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB170000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177406-68-7
Fórmula molecular C18 H24 F N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 381.46
Sinónimo Carbamic acid, [(1S)-1-[[[(1R)-1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-methylpropyl]-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [1-[[[1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-methylpropyl]-, 1-methylethyl ester, [S-(R*,S*)]-, 1-Methylethyl [(1S)-1-[[[(1R)-1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-methylpropyl]carbamate, Bensaijunan, Benthiavalicarb isopropyl
Nombre IUPAC propan-2-il N-[(2S)-1-[[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-il)etil]amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)OC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C)c1nc2ccc(F)cc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benthiavalicarb-isopropyl
Nombres de analitos o componentes Benthiavalicarb-isopropyl
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24FN3O3S/c1-9(2)15(22-18(24)25-10(3)4)16(23)20-11(5)17-21-13-7-6-12(19)8-14(13)26-17/h6-11,15H,1-5H3,(H,20,23)(H,22,24)/t11-,15+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1522
Porcentaje de pureza >95%