Learn More
Bentazona, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bentazone |
| CAS | 25057-89-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Bentazone |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dioxo-3-propan-2-il-1H-2λ ^{6},1,3-benzotiadiazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.28 |
| Show More |