Learn More
Bentazon, TRC
Código de producto. 17930715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930715 100 mg 100 miligramos
17911775 1 g 1 g
17923655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB120580100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25057-89-0
Fórmula molecular C10 H12 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 240.28
Sinónimo 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 3-isopropyl-, 2,2-dioxide (8CI), 3,4-Dihydro-3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3,4-Dihydro-3-isopropyl-4-oxo-1H-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one S,S-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazine-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazinon-(4)-2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiodiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-4-oxo-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, BAS 351-07H, BAS 3510, BAS 3510H, BAS 3512H, BAS 3517H, BAS 351H, Basagran, Basagran 480, Basagran 480SL, Basamais, Bazargan, Bendioxide, Bentazon, Bentazone, Corsar, Leader
Nombre IUPAC 2,2-dioxo-3-propano-2-il-1H-2λ^{6},1,3-benzotiadiazina-4-uno
SMILES CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentazone
Nombres de analitos o componentes Bentazone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0569