Learn More
Bentazon-d7 (iso-propil-d7), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bentazon-d7 |
| CAS | 131842-77-8 |
| Fórmula molecular | C10 D7 H5 N2 O3 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Bentazone D7 (isopropyl D7), 1 H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3 H)-one, 3-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-, 2,2-dioxide (9 CI), 3-Isopropyl-d7-1 H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3 H)-one 2,2-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11 H,1-2H3/i1D3,2D3,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-2,2-dioxo-1 H-2λ ^{6},1,3-benzotiadiazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 247.322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.101 g/mol |
| Mostrar más |