Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bentazon-d7 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 131842-77-8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 131°C to 134°C |
| Sinónimo | 3-Isopropyl-d7-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 247.32 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |