Learn More
Bentamapimod, MedChemExpress
Código de producto. 16491746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491746 500 mg 500 miligramos
16436158 10 mg 10 miligramos
16431439 1 g 1 g
16420226 2 g 2 g
16418757 5 mg 5 miligramos
16412297 50 mg 50 miligramos
16406546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16491746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14761
MedChemExpress Bentamapimod (AS 602801) is an ATP-competitive JNK inhibitor with IC50 of 80 nM, 90 nM, and 230 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Bentamapimod (AS 602801) is an ATP-competitive JNK inhibitor with IC50 of 80 nM, 90 nM, and 230 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentamapimod
Forma física Solid
CAS 848344-36-5
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23N5O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AS 602801
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (31.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC(C1=NC(OCC2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3)=NC=C1)C4=NC5=CC=CC=C5S4
Peso molecular (g/mol) 457.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.55
Porcentaje de pureza 97.8%