Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador receptor doblado con oliva de vidrio
Código de producto. 11806134
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11806134 NS 14/23 cada uno
11886154 NS 19/26 cada uno
11866204 NS 24/29 cada uno
11876194 NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11806134 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05275001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    25.37€ / paquete de 1
    Ahorro 13.63€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Permite la conexión de un condensador a un matraz receptor. Los adaptadores receptores doblados con vidrio verde oliva Lenz Laborglasinstrumente™ se pueden calentar y soportan las variaciones térmicas típicas del laboratorio.
  • Toma NS y cono NS
  • Ángulo de 105°
  • Conexión de vacío
  • Vidrio verde oliva con punta de drenaje
  • Cumple con las normas DIN 12594
Especificaciones
Tipo Adaptador receptor doblado con oliva de vidrio
Material Vidrio Duran
Certificaciones/conformidad DIN 12594
Junta cónica estándar NS 14/23