Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos de polipropileno doblados con lengüeta de sellado, junta tórica de FPM y tuerca de PBTP
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | Elástico |
| Longitud global (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar tubos elásticos a equipos con roscas GL |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Forma | Doblado |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 110 °C |
| Mostrar más |