Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador con llave de paso NS, doblado
Código de producto. 10460513
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10460513 NS 19/26 cada uno
10359860 NS 24/29 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460513 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05098002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    36.46€ / paquete de 1
    Ahorro 10.54€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conexiones de tubos para destilación. El adaptador Lenz Laborglasinstrumente™ con llave de paso NS doblado está fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duradero.
  • Vidrio verde oliva en ángulo de 90°
  • Calibre: 2,5mm
  • Llave de paso con tapón de vidrio sólido
  • Resistencia química y a la temperatura
Especificaciones
Tipo Adaptador doblado con llave de cierre NS
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 19/26