Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador con llave de paso NS, doblado
Descripción
- Vidrio verde oliva en ángulo de 90°
- Calibre: 2,5mm
- Llave de paso con tapón de vidrio sólido
- Resistencia química y a la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador doblado con llave de cierre NS |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |