Learn More
Bensulfurón-metilo, TRC
Código de producto. 30012340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012340 250 mg 250 miligramos
30011629 1 g 1 g
17902095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB166005250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83055-99-6
Fórmula molecular C16 H18 N4 O7 S
Peso molecular (g/mol) 410.4
Sinónimo Bensulfuron-methyl, Bianmihuanglong, DPX 84, DPX-F 5384, F 5384, Londax, Mariner, Methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonylmethyl]benzoate, Methyl 2-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonylmethyl]benzoate, Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluate, Methyl α-(4,6-dimethoxy pyrimidine-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-O-toluate
Nombre IUPAC Metilbenzoato 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoylsulfamoilmetilbenzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensulfuron-methyl
Nombres de analitos o componentes Bensulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0896