Learn More
Bensulfurón-metilo, TRC
Código de producto. 30011629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011629 1 g 1 g
30012340 250 mg 250 miligramos
17902095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1660051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83055-99-6
Fórmula molecular C16 H18 N4 O7 S
Peso molecular (g/mol) 410.4
Sinónimo Bensulfuron-methyl, Bianmihuanglong, DPX 84, DPX-F 5384, F 5384, Londax, Mariner, Methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonylmethyl]benzoate, Methyl 2-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonylmethyl]benzoate, Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluate, Methyl α-(4,6-dimethoxy pyrimidine-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-O-toluate
Nombre IUPAC Metilbenzoato 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoylsulfamoilmetilbenzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensulfuron-methyl
Nombres de analitos o componentes Bensulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0896
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.