Learn More
Bensulfurón-metil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327284 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327284 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10498000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensulfuron-methyl
CAS 83055-99-6
Nombres de analitos o componentes Bensulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 O7 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoilmetil]benzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 410.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0896 g/mol