Learn More
Clorhidrato de Benserazida, TRC
Código de producto. 30135898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135898 5 g 5 g
30135540 100 mg 100 miligramos
17944945 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1205005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14919-77-8
Fórmula molecular C10 H15 N3 O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 293.7
Sinónimo Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-3-hidroxi-N'-[(2,3,4-trihidroxifenil)metilpropanhidridazida; Cloruro
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Benserazide Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.0778