Learn More
Clorhidrato de benserazida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de benserazida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benserazide Hydrochloride |
| CAS | 14919-77-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Benserazide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H |
| SMILES | Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-hidroxi-N'-[(2,3,4-trihidroxifenil)metil]propanohidrazida;clorhidrato |
| Mostrar más |