Learn More
Benserazide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16442159
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442159 1 g 1 g
16410918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442159 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0404A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Benserazide hydrochloride (Serazide) is commonly used in Parkinson's disease and is an inhibitor of peripheral aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC).
Benserazide hydrochloride (Serazide) is commonly used in Parkinson's disease and is an inhibitor of peripheral aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benserazide hydrochloride
CAS 14919-77-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16ClN3O5
Cantidad 1 g
Sinónimo Serazide Ro 4-4602
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (340.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.24 mM)
SMILES NC(CO)C(NNCC1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 293.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.7
Porcentaje de pureza 97.4%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration