Learn More
Clorhidrato de benserazida, LoGiCal
Código de producto. 30460959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460959 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460959 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1282.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Nombres de analitos o componentes Benserazide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Nombre IUPAC 2-amino-3-hidroxi-N'-[(2,3,4-trihidroxifenil)metil]propanohidrazida;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 293.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293,0778 g/mol