Learn More
Fosfato de benproperina, TRC
Código de producto. 30332717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30332717 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1615001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Benproperine Phosphate
CAS 19428-14-9
Fórmula molecular C21 H27 N O . H3 O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Piperidine, 1-[1-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]ethyl]-, phosphate (1:1), Piperidine, 1-[1-methyl-2-[(α-phenyl-o-tolyl)oxy]ethyl]-, phosphate (1:1) (8CI), 1-(2-Benzylphenoxy)-2-piperidinopropane phosphate, 1-[2-(2-Benzylphenoxy)-1-methylethyl]piperidine monophosphate, ASA 158-5, Benproperine phosphate, Blascorid, Pirexyl
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO.H3O4P/c1-18(22-14-8-3-9-15-22)17-23-21-13-7-6-12-20(21)16-19-10-4-2-5-11-19;1-5(2,3)4/h2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-17H2,1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES CC(COc1ccccc1Cc2ccccc2)N3CCCCC3.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 1-[1-(2-bencilfenoxi)propan-2-il]piperidina;ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 407.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1862
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.