Learn More
Benperidol, TRC
Código de producto. 30011535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011535 500 mg 500 miligramos
30010918 250 mg 250 miligramos
30007862 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB170010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2062-84-2
Fórmula molecular C22 H24 F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 381.44
Sinónimo 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-(1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl)-2-benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, Anquil, Benperidol, Benzoperidol, Benzperidol, CB 8089, Frenactil, Frenactyl, Glianimon, McN-JR 4584, NSC 170982, R 4584, R 4730
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidina-4-il]-1H-benzimidazol-2-one
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benperidol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1853