Learn More
N-óxido de benperidol (cis y trans), Mikromol™
Descripción
N-óxido de benperidol (cis y trans)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benperidol N-Oxide (cis and trans) |
| CAS | 118435-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Benperidol N-Oxide (cis and trans) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H24 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benperidol Mixture of Imp. D and E (EP), Benperidol N-Oxide (cis and trans), 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, N-oxide, Benperidol Mixture of Impurity D and E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24FN3O3/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-26(29)14-11-18(12-15-26)25-20-5-2-1-4-19(20)24-22(25)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCC(CC1)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-1-oxidopiperidin-1-io-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Mostrar más |