Learn More
Benperidol, Mikromol™
Description
Benperidol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benperidol |
| CAS | 2062-84-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Benperidol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H24 F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-(1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl)-2-benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, Anquil, Benperidol, Benzoperidol, Benzperidol, CB 8089, Frenactil, Frenactyl, Glianimon, McN-JR 4584, NSC 170982, R 4584, R 4730 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Show More |