Learn More
Benperidol, LoGiCal
Código de producto. 30457807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457807 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457807 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0113.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benperidol
CAS 2062-84-2
Nombres de analitos o componentes Benperidol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H24 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-(1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl)-2-benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, Anquil, Benperidol, Benzoperidol, Benzperidol, CB 8089, Frenactil, Frenactyl, Glianimon, McN-JR 4584, NSC 170982, R 4584, R 4730
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 381.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1853 g/mol