Learn More
Benperidol EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30463650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463650 4 x 25 mg -
18071090 100 mg 100 miligramos
18091610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463650 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0113.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benperidol EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 20662-53-7
Nombres de analitos o componentes 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benperidol Imp. A (EP), 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3
Nombre IUPAC 3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 217.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1215 g/mol