Learn More
Clorhidrato de benoxinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxybuprocaine Hydrochloride |
| CAS | 5987-82-6 |
| Fórmula molecular | C17 H28 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-butoxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 344.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1867 |