Learn More
Benoxaprofeno, TRC
Código de producto. 30132844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132844 250 mg 250 miligramos
30008427 10 mg 10 miligramos
30003311 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB165300250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51234-28-7
Fórmula molecular C16 H12 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 301.72
Sinónimo (RS)-Benoxaprofen, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (±)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-α-methyl-
Nombre IUPAC 2-[2-(4-clorofenil)-1,3-benzoxazol-5-il]ácido propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benoxaprofen
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0506