Learn More
Éster metílico de benoxaprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30050033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050033 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050033 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1828.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de benoxaprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benoxaprofen Methyl Ester
CAS 87498-09-7
Nombres de analitos o componentes Benoxaprofen Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid methyl ester, (+/-)-Benoxaprofen methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClNO3/c1-10(17(20)21-2)12-5-8-15-14(9-12)19-16(22-15)11-3-6-13(18)7-4-11/h3-10H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-(4-clorofenil)-1,3-benzoxazol-5-il]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 315.75
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0662 g/mol