Learn More
Benoxaprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30463244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463244 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463244 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1828.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benoxaprofen
CAS 51234-28-7
Nombres de analitos o componentes Benoxaprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (RS)-Benoxaprofen, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, (+/-)-2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (+/-)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-alpha-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(4-clorofenil)-1,3-benzoxazol-5-il]propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 301.72
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0506 g/mol