Learn More
Éster etílico de benoxaprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30050272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050272 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050272 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1828.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de benoxaprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benoxaprofen Ethyl Ester
CAS 51234-41-4
Nombres de analitos o componentes Benoxaprofen Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16ClNO3/c1-3-22-18(21)11(2)13-6-9-16-15(10-13)20-17(23-16)12-4-7-14(19)8-5-12/h4-11H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-(4-clorofenil)-1,3-benzoxazol-5-il]propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 329.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0819 g/mol