Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 400882-07-7 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Punto de ebullición | 269°C |
| Industry Type | ACARICIDAS E INSECTICIDAS |
| Cantidad | 50 mg |
| Grado | Estándar analítico |