Learn More
Benoxacor, TRC
Código de producto. 30134921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134921 250 mg 250 miligramos
30138179 50 mg 50 miligramos
17941235 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB165305250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98730-04-2
Fórmula molecular C11 H11 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 260.12
Sinónimo 2H-1,4-Benzoxazine, 4-(dichloroacetyl)-3,4-dihydro-3-methyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,3-dihydro-3-methyl-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone, 4-Dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazine, Benoxacor, CGA 154281
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-(3-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazina-4-il)etanolona
SMILES CC1COc2ccccc2N1C(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benoxacor
Nombres de analitos o componentes Benoxacor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c1-7-6-16-9-5-3-2-4-8(9)14(7)11(15)10(12)13/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0167