Learn More
Benorilato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16697052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16697052 5 g 5 g
16607062 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16697052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465960050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5003-48-5
Fórmula molecular C17H15NO5
Peso molecular (g/mol) 313.31
Número MDL MFCD00864257
Clave InChI FEJKLNWAOXSSNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Benorilate
Nombre IUPAC 4-acetamidofenilo 2-(acetiloxi)benzoato
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2OC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Vector alfa BENORYLATE 001
Nombre del producto químico o material Benorylate
Punto de fusión 177°C to 182°C
Color Blanco
Pérdida por secado ≤0.5 %
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.31
Forma física Polvo cristalino