Learn More
Benorilato, Mikromol™
Código de producto. 17990586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17990586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0399.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benorilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benorilate
CAS 5003-48-5
Nombres de analitos o componentes Benorilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H15 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 2-acetiloxibenzoato de (4-acetamidofenilo)
Peso molecular (g/mol) 313.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,095 g/mol