Learn More
Benorilato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309308 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309308 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10490500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benorilate
CAS 5003-48-5
Nombres de analitos o componentes Benorilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H15 N O5
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 2-acetiloxibenzoato de (4-acetamidofenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 313.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,095 g/mol