Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benomyl |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 17804-35-2 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | Decomposes before melting. |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 290.3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |