Learn More
Benomyl-d4 (bencimidazol-4,5,6,7-d4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4) |
| CAS | 1398065-98-9 |
| Fórmula molecular | C14 D4 H14 N4 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benomyl-d4, Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), Benomyl-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4), Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolyl-4,5,6,7-d4-carbamate, [1-[(Butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4]carbamic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(nc(NC(=O)OC)n2C(=O)NCCCC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[1-(butilcarbamoil)-4,5,6,7-tetradeuteriobenzimidazol-2-il]carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.342 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.163 |