Learn More
Benmijunzhi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benmijunzhi |
| CAS | 852369-40-5 |
| Fórmula molecular | C20H22O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benmijunzhi, Benzeneacetic acid, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)-, Methyl (αE)-2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxymethylene)benzeneacetate, Benmijunzhi, ZJ 0712, Methyl (alphaE)-2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetate, ZJ 0712 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O4/c1-14-9-10-15(2)19(11-14)24-12-16-7-5-6-8-17(16)18(13-22-3)20(21)23-4/h5-11,13H,12H2,1-4H3/b18-13+ |
| SMILES | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Nombre IUPAC | (E)-2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 326.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1518 |