Learn More
Benin, MedChemExpress
Código de producto. 16492338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492338 5 mg 5 miligramos
16453129 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00073
MedChemExpress Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benin
CAS 22181-94-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19N5O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Butocin Butocine
SMILES O=C(OCC)CNC(CCCCSC1=C2N=CNC2=NC=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 337.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.4
Porcentaje de pureza 97.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death