Learn More
Benidipine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428766 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1448
MedChemExpress Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benidipine hydrochloride
CAS 91599-74-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32ClN3O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo KW-3049
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (61.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(O[C@H]2CN(CC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)[C@@H]1C4=CC=CC([N+]([O-])=O)=C4)OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 542.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.02
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation